Rebaudioside A ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
R0095-25G
R0095-5G
TCIAR0095-25GEA
99
EUR
TCIAR0095-25G
TCIAR0095-5G
Rebaudioside A ≥98.0% (by HPLC)
Rebaudioside A
Formula:
C₄₄H₇₀O₂₃ Pto. de fusión: 235°C |
Número MDL:
MFCD02183463 Núm. CAS: 58543-16-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | -30.0 to -36.0 deg (C=1、H2O) (calcd.on dried substance) |
Drying loss | max. 5.0 % |