2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridine-2-yl ]methyl]thio]-1H-benzimidazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Rabeprazole sulphide, 2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methylthio]benzimidazole
R0098-200MG R0098-1G
TCIAR0098-200MGEA 44 EUR
TCIAR0098-200MG TCIAR0098-1G
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridine-2-yl ]methyl]thio]-1H-benzimidazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridine-2-yl ]methyl]thio]-1H-benzimidazole
Formula: C₁₈H₂₁N₃O₂S
MW: 343,4432 g/mol
Número MDL: MFCD08063845
Núm. CAS: 117977-21-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbdca6807f6b42d427e6e0104d8cfba2c1713abb&vid=fbdca6807f6b42d427e6e0104d8cfba2c1713abb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C