Raloxifene hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
R0109-1G R0109-5G
TCIAR0109-1GEA 161 EUR
TCIAR0109-1G TCIAR0109-5G
Raloxifene hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Raloxifene hydrochloride
Formula: C₂₈H₂₇NO₄S
Número MDL: MFCD01938233
Núm. CAS: 82640-04-8
Índice Merck: 14,08098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=314b22183591277810f724cbb6964d4088582111&vid=314b22183591277810f724cbb6964d4088582111&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %