Ritalinic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid
R0111-1G
R0111-5G
TCIAR0111-1GEA
40
EUR
TCIAR0111-1G
TCIAR0111-5G
Ritalinic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ritalinic acid
Formula:
C13H17NO2 |
Número MDL:
MFCD06200695 Núm. CAS: 19395-41-6 EINECS: 243-020-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |