Ritodrine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
R0114-250MG R0114-1G
TCIAR0114-250MGEA 21 EUR
TCIAR0114-250MG TCIAR0114-1G
Ritodrine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Ritodrine hydrochloride
Formula: C₁₇H₂₁NO₃
Pto. de fusión: 195°C
Número MDL: MFCD01657514
Núm. CAS: 23239-51-2
EINECS: 245-514-8
Índice Merck: 14,08237
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99f3da894f5e8389a9f79e9b1d9e4d61912e956d&vid=99f3da894f5e8389a9f79e9b1d9e4d61912e956d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %