Rabeprazole sodium salt ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Sodium 2-(((4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)benzo[d]imidazol-1-ide
R0115-100MG R0115-1G
TCIAR0115-100MGEA 18 EUR
TCIAR0115-100MG TCIAR0115-1G
Rabeprazole sodium salt ≥98.0% (by HPLC)
Rabeprazole sodium salt
Formula: C₁₈H₂₁N₃O₃S
Pto. de fusión: 150°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02092688
Núm. CAS: 117976-90-6
Índice Merck: 14,08089
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=192c1e1b33e6f4eb6955152cd2940ad5d4e3219d&vid=192c1e1b33e6f4eb6955152cd2940ad5d4e3219d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %