Ritonavir ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: A-84538, ABT-538, Abbott 84538
R0116-200MG R0116-1G
TCIAR0116-200MGEA 47 EUR
TCIAR0116-200MG TCIAR0116-1G
Ritonavir ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Ritonavir
Formula: C₃₇H₄₈N₆O₅S₂
MW: 720,94 g/mol
Número MDL: MFCD00927142
Núm. CAS: 155213-67-5
Índice Merck: 14,08238
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92f4b829d234da338a60f3ab842324f47667d504&vid=92f4b829d234da338a60f3ab842324f47667d504&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 127.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +10.0 deg (C=2,MeOH)