RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene) ≥90% (by NMR)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
[(R,R)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)pentafluorobenzenesulphonamide]chloro(p-cymene)ruthenium(II), Chloro(p-cymene)[(R,R)-N-(pentafluorobenzenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II)
R0123-200MG
R0123-1G
TCIAR0123-200MGEA
50
EUR
TCIAR0123-200MG
TCIAR0123-1G
RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene) ≥90% (by NMR)
RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene)
Formula:
C₃₀H₂₈ClF₅N₂O₂RuS MW: 712,14 g/mol |
Número MDL:
MFCD12545963 Núm. CAS: 1026995-71-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (19F-qNMR) | min. 90 w/w% |