Ru-MACHO® (contains 5% Toluene at maximum)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Carbonylchlorohydrido[bis(2-diphenylphosphinoethyl)amino]ruthenium(II)
R0136-200MG R0136-1G
TCIAR0136-200MGEA 36 EUR
TCIAR0136-200MG TCIAR0136-1G
Ru-MACHO® (contains 5% Toluene at maximum)
Ru-MACHO®
Formula: C₂₉H₃₀ClNOP₂Ru
MW: 607,03 g/mol
Número MDL: MFCD22377801
Núm. CAS: 1295649-40-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9d7bfa2003ed67acc23c38f678a09fb54e97da5&vid=a9d7bfa2003ed67acc23c38f678a09fb54e97da5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Content (Ruthenium) 15 to 17 %