(S)-RUCY®-XylBINAP
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
RuCl[(S)-daipena][(S)-xylbinap]
R0138-200MG
R0138-1G
TCIAR0138-200MGEA
39
EUR
TCIAR0138-200MG
TCIAR0138-1G
(S)-RUCY®-XylBINAP
(S)-RUCY®-XylBINAP
Formula:
C₇₁H₇₃ClN₂O₂P₂Ru MW: 1184,84 g/mol |
Número MDL:
MFCD20922903 Núm. CAS: 1312713-89-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Content (Ruthenium) | 8 to 9 % |