(R)-RUCY®-XylBINAP
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: RuCl[(R)-daipena][(R)-xylbinap]
R0139-200MG R0139-1G
TCIAR0139-200MGEA 43 EUR
TCIAR0139-200MG TCIAR0139-1G
(R)-RUCY®-XylBINAP
(R)-RUCY®-XylBINAP
Formula: C₇₁H₇₃ClN₂O₂P₂Ru
MW: 1184,84 g/mol
Número MDL: MFCD20261161
Núm. CAS: 1384974-38-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c08105a4cfe7b50a6ecb755ce8a0d56f3c04341f&vid=c08105a4cfe7b50a6ecb755ce8a0d56f3c04341f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Content (Ruthenium) 8 to 9 %