Regorafenib ≥98.0% (by HPLC)

Proveedor: TCI
Atención

R0142-25MG R0142-100MG
TCIAR0142-25MGEA 67 EUR
TCIAR0142-25MG TCIAR0142-100MG
Regorafenib ≥98.0% (by HPLC)
Regorafenib
Formula: C₂₁H₁₅ClF₄N₄O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD16038047
Núm. CAS: 755037-03-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e6020ef7c375ffd17eb9143aa76f8fcfff800c6&vid=3e6020ef7c375ffd17eb9143aa76f8fcfff800c6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.00 to 12.20 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR