[RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Chloro[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) Chloride, Chloro[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) chloride [RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl
R0149-200MG
R0149-1G
TCIAR0149-200MGEA
33
EUR
TCIAR0149-200MG
TCIAR0149-1G
[RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl
[RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl
Formula:
C₅₈H₅₄Cl₂P₂Ru MW: 984,99 g/mol |
Número MDL:
MFCD09753014 Núm. CAS: 228120-95-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
IR | to pass test |