[RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Chloro{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}(p-cymene)ruthenium(II) chloride [RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl, Chloro{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}(p-cymene)ruthenium(II) chloride, Chloro[(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) Chloride
R0151-200MG
R0151-1G
TCIAR0151-200MGEA
37
EUR
TCIAR0151-200MG
TCIAR0151-1G
[RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl
[RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl
Formula:
C₆₂H₆₂Cl₂P₂Ru MW: 1041,10 g/mol |
Número MDL:
MFCD09753015 Núm. CAS: 944451-25-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
IR | to pass test |