[RuCl(p-cymene)((R)-segphos®)]Cl
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Chloro[(R)-(+)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole](p-cymene)ruthenium(II) chloride [RuCl(p-cymene)((R)-segphos®)]Cl, Chloro[(R)-(+)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole](p-cymene)ruthenium(II) Chloride
R0154-200MG
R0154-1G
TCIAR0154-200MGEA
36
EUR
TCIAR0154-200MG
TCIAR0154-1G
[RuCl(p-cymene)((R)-segphos®)]Cl
[RuCl(p-cymene)((R)-segphos®)]Cl
Formula:
C₄₈H₄₂Cl₂O₄P₂Ru MW: 916,78 g/mol |
Número MDL:
MFCD09753017 Núm. CAS: 944451-28-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown to Dark red powder to crystal |
IR | to pass test |