[RuCl(p-cymene)((S)-segphos®)]Cl
Proveedor: TCI
Sinónimos: Chloro[(S)-(-)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole](p-cymene)ruthenium(II) Chloride, Chloro[(S)-(-)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole](p-cymene)ruthenium(II) chloride [RuCl(p-cymene)((S)-segphos®)]Cl
R0155-200MG R0155-1G
TCIAR0155-200MGEA 33 EUR
TCIAR0155-200MG TCIAR0155-1G
[RuCl(p-cymene)((S)-segphos®)]Cl
[RuCl(p-cymene)((S)-segphos®)]Cl
Formula: C₄₈H₄₂Cl₂O₄P₂Ru
MW: 916,78 g/mol
Número MDL: MFCD09753017
Núm. CAS: 944451-29-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f98932c8df12177777dd342acad7327a0532b56f&vid=f98932c8df12177777dd342acad7327a0532b56f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
IR to pass test