Roxithromycin ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11S,12R,13S,14R,E)-6-(((2S,3R,4S,6R)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-10-(((2-methoxyethoxy)methoxy)imino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecan-2-one
R0164-5G R0164-25G
TCIAR0164-5GEA 44 EUR
TCIAR0164-5G TCIAR0164-25G
Roxithromycin ≥95.0% (by HPLC)
Roxithromycin
Formula: C₄₁H₇₆N₂O₁₅
MW: 837.04 g/mol
Pto. de fusión: 120°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00214389
Núm. CAS: 80214-83-1
Índice Merck: 14,08276
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f259f1446a7ee8946095fec0b97cdab5c25abead&vid=f259f1446a7ee8946095fec0b97cdab5c25abead&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.10 to 3.60 %
Specific rotation [a]20/D -93.0 to -96.0 deg (C=1, Acetone) (calcd.on anh.substance)
Water max. 3.0 %