Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ru(OAc)2[(S)-binap]
R0167-200MG R0167-1G
TCIAR0167-200MGEA 37 EUR
TCIAR0167-200MG TCIAR0167-1G
Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Formula: C₄₈H₃₈O₄P₂Ru
MW: 841.83 g/mol
Número MDL: MFCD09753020
Núm. CAS: 261948-85-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d99681fb817458461c388a179a88901a439b8f2&vid=5d99681fb817458461c388a179a88901a439b8f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark purple powder to crystal
IR to pass test