Ru(OAc)2[(S)-xylbinap]
Proveedor: TCI
R0171-1G R0171-200MG
TCIAR0171-1GEA 151 EUR
TCIAR0171-1G TCIAR0171-200MG
Ru(OAc)2[(S)-xylbinap]
Ru(OAc)2[(S)-xylbinap]
Formula: C₅₆H₅₄O₄P₂Ru
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09753022
Núm. CAS: 374067-49-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (HPLC) min. 95.0 area%