Repaglinide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
R0179-200MG
R0179-1G
TCIAR0179-200MGEA
59
EUR
TCIAR0179-200MG
TCIAR0179-1G
Repaglinide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Repaglinide
Formula:
C₂₇H₃₆N₂O₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00906179 Núm. CAS: 135062-02-1 Índice Merck: 14,08136 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 131.0 to 135.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +7.0 to +10.0 deg (C=1,MeOH) |