Rhodamine 19 ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
R0186-1G R0186-200MG
TCIAR0186-1GEA 241 EUR
TCIAR0186-1G TCIAR0186-200MG
Rhodamine 19 ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Rhodamine 19
Formula: C₂₆H₂₆N₂O₃
MW: 414.51 g/mol
Pto. de fusión: 299°C
Número MDL: MFCD09056722
Núm. CAS: 25152-49-2
EINECS: 246-666-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Molar extinction coefficient min. 13000 (MeOH, 516.0 to 521.0nm)