Roflumilast ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-(difluoromethoxy)benzamide
R0193-1G R0193-250MG
TCIAR0193-1GEA 182 EUR
TCIAR0193-1G TCIAR0193-250MG
Roflumilast ≥98.0% (by HPLC)
Roflumilast
Formula: C₁₇H₁₄Cl₂F₂N₂O₃
MW: 403,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00938270
Núm. CAS: 162401-32-3
Índice Merck: 14,08249
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C