Resiquimod ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
R0197-25MG R0197-100MG
TCIAR0197-25MGEA 59 EUR
TCIAR0197-25MG TCIAR0197-100MG
Resiquimod ≥98.0% (by HPLC)
Resiquimod
Formula: C₁₇H₂₂N₄O₂
Pto. de fusión: 193°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00937759
Núm. CAS: 144875-48-9
Índice Merck: 14,08151
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86f79eb394a8b5cecbe5c6ee2f68d2d804da8ee4&vid=86f79eb394a8b5cecbe5c6ee2f68d2d804da8ee4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 17.00 to 18.50 %