Rifapentine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(2S,12Z,14E,16S,17S,18R,19R,20R,21S,22R,23S,24E)-3-(((4-Cyclopentyl-1-piperazinyl)imino)methyl)-21-(Acetyloxy)-5,6,9,17,19-pentahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan-1,11(2H)-dione
R0198-500MG
R0198-100MG
TCIAR0198-500MGEA
336
EUR
TCIAR0198-500MG
TCIAR0198-100MG
Rifapentine ≥98.0% (by HPLC)
Rifapentine
Formula:
C₄₇H₆₄N₄O₁₂ MW: 877,04 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00866806 Núm. CAS: 61379-65-5 EINECS: 262-743-9 Índice Merck: 14,08219 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...