Rifamycin S ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,4-Dideoxy-1,4-dihydro-1,4-dioxorifamycin
R0200-5G R0200-1G
TCIAR0200-5GEA 410 EUR
TCIAR0200-5G TCIAR0200-1G
Rifamycin S ≥98.0% (by HPLC)
Rifamycin S
Formula: C₃₇H₄₅NO₁₂
MW: 695,76 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06198807
Núm. CAS: 13553-79-2
EINECS: 236-938-4
Índice Merck: 14,08217
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +451 to +500 deg (C=0.1, methanol)