RO-3306 ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (Z)-5-(Quinolin-6-ylmethylene)-2-((thiophen-2-ylmethyl)amino)thiazol-4(5H)-one, (Z)-5-(Quinolin-6-ylmethylene)-2-[(thiophen-2-ylmethyl)amino]thiazol-4(5H)-one
R0201-10MG R0201-50MG
TCIAR0201-10MGEA 144 EUR
TCIAR0201-10MG TCIAR0201-50MG
RO-3306 ≥95.0% (by HPLC)
RO-3306
Formula: C₁₈H₁₃N₃OS₂
MW: 351,5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17392573
Núm. CAS: 872573-93-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1675dd2e6e1cfbf369fef1178d1280aea21892fe&vid=1675dd2e6e1cfbf369fef1178d1280aea21892fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.00 to 13.00 %