RPI 1 ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-3-[(4-hydroxyphenyl)methylene]-1H-indol-2-one, 3-(4-Hydroxybenzylidene)-5,6-dimethoxyindolin-2-one, RPI-1
R0202-10MG R0202-50MG
TCIAR0202-10MGEA 80 EUR
TCIAR0202-10MG TCIAR0202-50MG
RPI 1 ≥95.0% (by HPLC)
RPI 1
Formula: C₁₇H₁₅NO₄
MW: 297,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03852474
Núm. CAS: 269730-03-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6abce136deb2be7bb189a10ac7d081c568aff8de&vid=b8fe5e2451cdecc446369071bc5714e2cb842706&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.20 to 5.20 %