Ruthenium(III) chloride oxide
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ruthenium oxychloride, Tetraamminechlorohydroxoruthenium(III) chloride, Ruthenium Red
R0204-1G R0204-5G
TCIAR0204-1GEA 227 EUR
TCIAR0204-1G TCIAR0204-5G
Ruthenium(III) chloride oxide
Ruthenium(III) chloride oxide
Formula: H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃
Número MDL: MFCD00011479
Núm. CAS: 11103-72-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Lambda max. 532.0 to 536.0 nm (0.1mol/L AcONH4 sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 250 (0.1mol/L AcONH4 sol., 532.0 to 536.0 nm)