Rofecoxib ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: MK-966, 4-(4-(Methylsulphonyl)phenyl)-3-phenylfuran-2(5H)-one

R0206-1G R0206-250MG
TCIAR0206-1GEA 158 EUR
TCIAR0206-1G TCIAR0206-250MG
Rofecoxib ≥98.0% (por GC)
Rofecoxib
Formula: C₁₇H₁₄O₄S
MW: 314.36 g/mol
Número MDL: MFCD00935806
Núm. CAS: 162011-90-7
Índice Merck: 14,08248

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR