Raltitrexed ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
R0208-50MG R0208-250MG
TCIAR0208-50MGEA 146 EUR
TCIAR0208-50MG TCIAR0208-250MG
Raltitrexed ≥98.0% (by HPLC)
Raltitrexed
Formula: C₂₁H₂₂N₄O₆S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00864168
Núm. CAS: 112887-68-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,08099
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -20.0 deg (C=1,MeOH)