Rifabutin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (9S,12E,14S,15R,16S,17R,18R,19R,20S,21S,22E,24Z)-16-(Acetyloxy)-6,18,20-trihydroxy-14-methoxy-7,9,15,17,19,21,25-heptamethyl-1′-(2-methylpropyl)spiro[9,4-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)-2H-furo[2′,3′:7,8]naphth[1,2-d]imidazole-2,4′-piperidine]-5,10,26(3H,9H)-trione
R0211-100MG R0211-1G
TCIAR0211-100MGEA 79 EUR
TCIAR0211-100MG TCIAR0211-1G
Rifabutin ≥98.0% (by HPLC)
Rifabutin
Formula: C₄₆H₆₂N₄O₁₁
MW: 847,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00866816
Núm. CAS: 72559-06-9
Índice Merck: 14,08213
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %