Rasagiline mesylate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(R)-N-Propargyl-1-indanamine Methanesulphonate, (R)-N-(Prop-2-yn-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine methanesulphonate, (R)-N-(2-Propyn-1-yl)-1-indanamine Methanesulphonate
R0213-250MG
R0213-1G
R0213-5G
TCIAR0213-250MGEA
64
EUR
TCIAR0213-250MG
TCIAR0213-1G
TCIAR0213-5G
Rasagiline mesylate ≥98.0% (by HPLC)
Rasagiline mesylate
Formula:
C₁₂H₁₃N·CH₄O₃S MW: 267,34 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD08460604 Núm. CAS: 161735-79-1 Índice Merck: 14,08116 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 155.0 to 159.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +20.0 to +22.0 deg (C=2, ethanol) |