Ramelteon ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-N-(2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethyl)propionamide, (S)-N-[2-(2,6,7,8-Tetrahydro-1H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide
R0216-100MG R0216-1G
TCIAR0216-100MGEA 68 EUR
TCIAR0216-100MG TCIAR0216-1G
Ramelteon ≥98.0% (por GC)
Ramelteon
Formula: C₁₆H₂₁NO₂
MW: 259,35 g/mol
Número MDL: MFCD08067736
Núm. CAS: 196597-26-9
Índice Merck: 14,08101
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -55.0 to -60.0 deg (C=1, CHCL3)