Rotigotine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
R0220-10MG
R0220-50MG
TCIAR0220-10MGEA
113
EUR
TCIAR0220-10MG
TCIAR0220-50MG
Rotigotine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Rotigotine
Formula:
C₁₉H₂₅NOS Pto. de fusión: 78°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00869590 Núm. CAS: 99755-59-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -34.0 ~ -38.0 deg (C=1, methanol) |