RS-127445 hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: RS-127445 HCl, 4-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)-6-isopropylpyrimidin-2-amine hydrochloride
R0221-10MG R0221-50MG
TCIAR0221-10MGEA 129 EUR
TCIAR0221-10MG TCIAR0221-50MG
RS-127445 hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
RS-127445 hydrochloride
Formula: C₁₇H₁₆FN₃·HCl
Pto. de fusión: 158°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11112196
Núm. CAS: 199864-86-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.60 to 13.80 %