4-Fenilmorfolina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Phenylmorpholine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14859.0050
8.14859.0250
8.14859.0050EA
52.3
EUR
8.14859.0050
8.14859.0250
4-Fenilmorfolina para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Fenilmorfolina
Formula:
C₁₀H₁₃NO Pto. Ebullición: 268 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 51…54 °C Densidad: 1,058 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006166 Núm. CAS: 92-53-5 EINECS: 202-164-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Melting Point | 48 - 51 °C |
Molar Mass | 163.22 g/mol |
Boiling Point | 260 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 124 °C |
Density | 1.053 g/cm3 (60 °C) |
Ignition Point | 410 °C |