Isobutyl salicylate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxybenzoic Acid Isobutyl Ester, Salicylic Acid Isobutyl Ester
S0013-25G S0013-500G
TCIAS0013-25GEA 16 EUR
TCIAS0013-25G TCIAS0013-500G
Isobutyl salicylate ≥99.0% (por GC)
Isobutyl salicylate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 259°C
Pto. de inflamación: 121°C
Número MDL: MFCD00020035
Núm. CAS: 87-19-4
EINECS: 201-729-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %