Serotonin creatinine sulphate monohydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Hydroxytryptamine Creatinine Sulphate
S0036-1G S0036-100MG
TCIAS0036-1GEA 53 EUR
TCIAS0036-1G TCIAS0036-100MG
Serotonin creatinine sulphate monohydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Serotonin creatinine sulphate monohydrate
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 387,41 g/mol
Número MDL: MFCD00149653
Núm. CAS: 61-47-2
Índice Merck: 14,08462
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Water 4.0 to 4.7 %