Monosodium succinate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium Hydrogen Succinate, Succinic Acid Monosodium Salt, Sodium Bisuccinate
S0106-25G
S0106-500G
TCIAS0106-25GEA
16
EUR
TCIAS0106-25G
TCIAS0106-500G
Monosodium succinate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Monosodium succinate
Formula:
C₄H₆O₄ MW: 140.07 g/mol |
Número MDL:
MFCD00050993 Núm. CAS: 2922-54-5 EINECS: 220-871-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |