Sodium sulphamate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: sulphamic acid Sodium Salt, Aminosulphonic acid Sodium Salt
S0118-25G S0118-500G
TCIAS0118-25GEA 22 EUR
TCIAS0118-25G TCIAS0118-500G
Sodium sulphamate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sodium sulphamate
Formula: H₃NO₃S
Número MDL: MFCD00059940
Núm. CAS: 13845-18-6
EINECS: 237-572-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency