2-Sulphobenzaldehyde sodium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Formylbenzenesulphonic acid sodium salt, Sodium 2-formylbenzenesulphonate, Sodium 2-Formylbenzenesulphonate
S0122-25G S0122-500G
TCIAS0122-25GEA 43 EUR
TCIAS0122-25G TCIAS0122-500G
2-Sulphobenzaldehyde sodium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Sulphobenzaldehyde sodium salt
Formula: C₇H₆O₄S
Número MDL: MFCD00007478
Núm. CAS: 1008-72-6
EINECS: 213-758-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %