4-Sulphophthalic acid ∼50% in water (contains 3-Sulfophthalic Acid)
Proveedor: TCI
Peligro
S0136-25ML S0136-500ML
TCIAS0136-25MLEA 16 EUR
TCIAS0136-25ML TCIAS0136-500ML
4-Sulphophthalic acid ∼50% in water (contains 3-Sulfophthalic Acid)
4-Sulphophthalic acid
Formula: C₈H₆O₇S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007494
Núm. CAS: 89-08-7
EINECS: 201-881-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971998128908e7c469bb97b073af0155014acdb7&vid=20c66b748c0577df229397e40729a748751e6766&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
Concentration (Neutralization titration) 50.0 to 60.0 w/w%
Water 40.0 to 50.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.1 %