Dibenzyl sebacate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Decanedioic Acid Dibenzyl Ester, Sebacic Acid Dibenzyl Ester
S0147-25G S0147-5G
TCIAS0147-25GEA 122 EUR
TCIAS0147-25G TCIAS0147-5G
Dibenzyl sebacate ≥98.0% (por GC)
Dibenzyl sebacate
Formula: C₂₄H₃₀O₄
Número MDL: MFCD00039640
Núm. CAS: 140-24-9
EINECS: 205-404-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d52a8db11c09e0f1048efe2cf83abe451a74300d&vid=d52a8db11c09e0f1048efe2cf83abe451a74300d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %