p-Sexiphenyl
Proveedor: TCI
S0220-1G
S0220-100MG
TCIAS0220-1GEA
762
EUR
TCIAS0220-1G
TCIAS0220-100MG
p-Sexiphenyl
p-Sexiphenyl
Formula:
C₃₆H₂₆ |
Número MDL:
MFCD00039559 Núm. CAS: 4499-83-6 EINECS: 224-799-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystaline |
TOF-MS | to pass test |