β-Sitosterol acetate 40,00% (por GC) (contains Campesterol Acetate)
Proveedor: TCI
S0221-1G
S0221-5G
TCIAS0221-1GEA
55
EUR
TCIAS0221-1G
TCIAS0221-5G
β-Sitosterol acetate 40,00% (por GC) (contains Campesterol Acetate)
beta-Sitosterol acetate
Formula:
C₃₁H₅₂O₂ MW: 456,76 g/mol |
Número MDL:
MFCD00083497 Núm. CAS: 915-05-9 EINECS: 213-019-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 40.0 % |
Melting point | 131.0 to 136.0 deg-C |