Magnesio estearato
Proveedor: TCI
S0238-25G
S0238-250G
TCIAS0238-25GEA
16
EUR
TCIAS0238-25G
TCIAS0238-250G
Magnesio estearato
Magnesio estearato
Formula:
C₃₆H₇₀MgO₄ |
Número MDL:
MFCD00036391 Núm. CAS: 557-04-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Content of Magnesium | 4.00 to 5.00 % |
Palmitic acid (composition of fatty acid) | max. 40.0 % |
Stearic acid (composition of fatty acid) | min. 60.0 % |