Vinyl stearate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: Stearic Acid Vinyl Ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
S0241-25G S0241-100G
TCIAS0241-25GEA 22 EUR
TCIAS0241-25G TCIAS0241-100G
Vinyl stearate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Vinyl stearate
Formula: C₂₀H₃₈O₂
MW: 310,52 g/mol
Número MDL: MFCD00026667
Núm. CAS: 111-63-7
EINECS: 203-890-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfe753ea8540473c3f6679c58bba8a95167273e0&vid=bfe753ea8540473c3f6679c58bba8a95167273e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %