Iron(III) stearate
Proveedor: TCI
S0256-25G S0256-500G S0256-100G
TCIAS0256-25GEA 28 EUR
TCIAS0256-25G TCIAS0256-500G TCIAS0256-100G
Iron(III) stearate
Iron(III) stearate
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Número MDL: MFCD00050716
Núm. CAS: 555-36-2
EINECS: 209-095-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b1a760aec8b5eb2b4872639e605db9d231422fa&vid=6b1a760aec8b5eb2b4872639e605db9d231422fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Stearic acid (composition of fatty acid) min. 60.0 %
Iron 5.8 to 7.0 %
Free Acid max. 10.0 %