Diisopropyl succinate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Succinic Acid Diisopropyl Ester
S0269-25ML S0269-500ML
TCIAS0269-25MLEA 22 EUR
TCIAS0269-25ML TCIAS0269-500ML
Diisopropyl succinate ≥99.0% (por GC)
Diisopropyl succinate
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Pto. Ebullición: 228°C
Número MDL: MFCD00059360
Núm. CAS: 924-88-9
EINECS: 213-110-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %