4-tert-Butylphenyl salicylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Salicylic Acid 4-tert-Butylphenyl Ester
S0274-25G S0274-500G
TCIAS0274-25GEA 19 EUR
TCIAS0274-25G TCIAS0274-500G
4-tert-Butylphenyl salicylate ≥98.0% (por GC)
4-tert-Butylphenyl salicylate
Formula: C₁₇H₁₈O₃
MW: 270,33 g/mol
Número MDL: MFCD00045759
Núm. CAS: 87-18-3
EINECS: 201-728-3
Índice Merck: 14,01586
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency